Få mere at vide
1-Boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468895
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468895 1 g 1g
15478895 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34352.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 243641-37-4
Molekylær formel C14H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.326
MDL nummer MFCD06659018
InChI nøgle CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate
PubChem CID 17750173
IUPAC navn tert-butyl-7-methyl-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridin-1-carboxylat
SMIL CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Smeltepunkt 97°C to 100°C
Mængde 1 g
Formel vægt 248.33
Procent renhed 95%