Få mere at vide
1-Boc-6-cyanoindol-2-boronsyre, 96 %
Artikelnummer. 15489257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489257 250 mg 250mg
15479257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52520.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 913835-67-3
Molekylær formel C14H15BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 286.09
MDL nummer MFCD08436056
InChI nøgle CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
PubChem CID 44119347
IUPAC navn [6-cyano-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]borsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Smeltepunkt 219 °C til 221 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 286.09
Procent renhed 96%