Få mere at vide
1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 15449407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449407 1 g 1g
15459407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52654.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 290331-71-4 | C14H18BNO5 | 291.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 290331-71-4
Molekylær formel C14H18BNO5
Molekylvægt (g/mol) 291.11
MDL nummer MFCD04039006
InChI nøgle PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, 1-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxy-1h-indol-2-yl boronic acid, n-boc-5-methoxyindole-2-boronic acid, 1-boc-5-methoxy-1h-indole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-5-methoxyindol-2-ylboronic acid, pubchem24022, acmc-1cjok
PubChem CID 2794716
IUPAC navn [5-methoxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-2-yl]borsyre
SMIL COC1=CC=C2N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=CC2=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 1 g
Formel vægt 291.11
Procent renhed 95%