Få mere at vide
1-Boc-5-bromoindolin, 97%
Artikelnummer. 15455618
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455618 250 mg 250mg
15445618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59341.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 261732-38-1 | C13H16BrNO2 | 298,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261732-38-1
Molekylær formel C13H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 298.18
MDL nummer MFCD08059280
InChI nøgle UOCVSZYBRMGQOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-bromoindoline-1-carboxylate, 1-boc-5-bromoindoline, n-boc-5-bromoindoline, tert-butyl 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 5-bromo-2,3-dihydro-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1h-indole-1-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20aixt, amth084, 5-bromo-1-t-butyloxycarbonylindoline
PubChem CID 21865438
IUPAC navn tert-butyl-5-brom-2,3-dihydroindol-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-5-bromoindoline
Mængde 250 mg
Formel vægt 298.18
Procent renhed 97%