Få mere at vide
(1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474777
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474777 1 g 1g
15484777 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32102.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 161948-70-5 | Molecular Formula: C12H21NO5 | Molecular Weight: 259.302 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161948-70-5
Molekylær formel C12H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 259.302
MDL nummer MFCD02178987
InChI nøgle YHUAHIMRWSVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-carboxymethoxypiperidine, n-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 4-carboxymethoxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinyloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy aceticacid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidyl oxy acetic acid
PubChem CID 1502082
IUPAC navn 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]oxyeddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
Smeltepunkt 105 °C til 107 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 259.3
Procent renhed 95%