Få mere at vide
1-Boc-4-piperidinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-4-piperidinemethanol |
| Smeltepunkt | 78 °C til 82 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 215.29 |
| Procent renhed | 97% |