Få mere at vide
1-Boc-4-piperidinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362549
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362549 1 g 1g
11372549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26650.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123855-51-6
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.29
MDL nummer MFCD02094488
InChI nøgle CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
IUPAC navn tert-butyl-4-(hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-piperidinemethanol
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 1 g
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%