Få mere at vide
1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956411 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek
500mg
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
11956411 500 mg Glass Bottle 500mg
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11956411 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 441755000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
CAS 137076-22-3
Smeltepunkt 31.0°C to 34.0°C
Kogepunkt 120.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 110°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C11H19NO3
MDL nummer MFCD02179019
Mængde 500 mg
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI nøgle JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
IUPAC navn tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 213.28
PubChem CID 1514430
Formel vægt 213.28
Procent renhed 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.