Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-piperidineacetic acid, 97%
Artikelnummer. 15491408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491408 1 g 1g
15401418 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491408 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H55231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 157688-46-5
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.303
MDL nummer MFCD00800239
InChI nøgle ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
IUPAC navn 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]acetic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-piperidineacetic acid
Mængde 1 g
Beilstein 7028968
Formel vægt 243.3
Procent renhed 97%