Få mere at vide
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-piperidineacetic acid, 97%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-4-piperidineacetic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 7028968 |
| Formel vægt | 243.3 |
| Procent renhed | 97% |