Få mere at vide
1-BOC-4-methylaminopiperidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15264398 1 g 1g
15274398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454800010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 147539-41-1
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
InChI nøgle CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
PubChem CID 15380702
IUPAC navn tert-butyl-4-(methylamino)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-4-methylaminopiperidine
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-4-methylaminopiperidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.