Få mere at vide
1-Boc-4-hydroxypiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384156 5 g 5g
11374156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19275.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 109384-19-2 | Molekylformel: C10H19NO3 | Molekylvægt: 201,266 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109384-19-2
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.266
MDL nummer MFCD01075174
InChI nøgle PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
IUPAC navn tert-butyl-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-hydroxypiperidine
Smeltepunkt 62 °C til 64 °C
Mængde 5 g
Beilstein 7202094
Formel vægt 201.27
Procent renhed 98%