Få mere at vide
1-BOC-4-(aminomethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11936371 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11936371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436610050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
CAS 144222-22-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0130g/mL
Kogepunkt 237 °C til 238 °C
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H23N2O2
MDL nummer MFCD01076207
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.013
Synonym 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI nøgle KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
IUPAC navn {1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}methanaminium
Molekylvægt (g/mol) 215.32
PubChem CID 736817
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-4-(Aminomethyl)piperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.