Få mere at vide
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl) piperazin, 97%
Artikelnummer. 15460758
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460758 5 g 5g
15470758 250 mg 250mg
15450758 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54465.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 571189-16-7 | C14H20N4O4 | 308,338 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571189-16-7
Molekylær formel C14H20N4O4
Molekylvægt (g/mol) 308.338
MDL nummer MFCD11849291
InChI nøgle SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-nitro-3-pyridyl piperazine, 1-boc-4-6-nitropyridin-3-yl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridiny, tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-carboxylate, tert-butyl 4-6-nitro-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 11243758
IUPAC navn tert-butyl-4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CN=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Mængde 5 g
Formel vægt 308.33
Procent renhed 97%