Få mere at vide
1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30339487
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30339487 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30339487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB621160250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Molekylær formel C14H22N4O2
Mængde 250 mg
Synonym 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
IUPAC navn tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 278.35