Få mere at vide
1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-d4 |
| CAS | 1808106-94-6 |
| Molekylær formel | C4 H8 O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester-d4, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate-d4, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O5S/c1-3(4(5)6)9-10(2,7)8/h3H,1-2H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](OS(=O)(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-methylsulfonyloxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.168 |
| Formel vægt | 168.009 |