Få mere at vide
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15471638
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471638 1 g 1g
15481638 5 g 5g
15491638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15471638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55413.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 197638-83-8 | C16H22N2O3 | 290,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 197638-83-8
Molekylær formel C16H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.36
MDL nummer MFCD05864663
InChI nøgle KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2795509
IUPAC navn tert-butyl-4-(4-formylphenyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 290.36
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.