Få mere at vide
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15489748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489748 250 mg 250mg
15469748 1 g 1g
15479748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63191.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277,368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Noter
Opbevar det et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevar det væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170911-92-9
Molekylær formel C15H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 277.368
MDL nummer MFCD04115065
InChI nøgle RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC navn tert-butyl 4-(4-aminophenyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 277.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof