Få mere at vide
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15469748
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469748 1 g 1g
15489748 250 mg 250mg
15479748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63191.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277,368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazin er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges i agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170911-92-9
Molekylær formel C15H23N3O2
Molekylvægt (g/mol) 277.368
MDL nummer MFCD04115065
InChI nøgle RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC navn tert-butyl-4-(4-aminophenyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 277.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine