Få mere at vide
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine, 97%
Artikelnummer. 15441848
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441848 25 g 25g
15421848 1 g 1g
15431848 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55547.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 132710-90-8 | C12H24N2O3 | 244.335 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132710-90-8
Molekylær formel C12H24N2O3
Molekylvægt (g/mol) 244.335
MDL nummer MFCD06798090
InChI nøgle LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-3-hydroxypropyl piperazine, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-hydroxypropyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-hydroxypropyl piperazine, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-hydroxypropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dtb2, t-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 1-3-hydroxypropyl-4-tert-butyloxycarbonylpiperazine
PubChem CID 16217800
IUPAC navn tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Smeltepunkt 73°C to 77°C
Mængde 25 g
Formel vægt 244.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Solid