Få mere at vide
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine, 97%
Artikelnummer. 15412408
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412408 5 g 5g
15402408 1 g 1g
15422408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15412408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55991.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77279-24-4 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77279-24-4
Molekylær formel C11H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 230.308
MDL nummer MFCD00728947
InChI nøgle VRXIOAYUQIITBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl piperazine, 1-tert-butyloxy carbonyl-4-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-hydroxyethyl-piperazine, 4-2-hydroxy-ethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-hydroxyethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-hydroxyethyl piperazine, tert-butyl 4-2-hydroxyethyl-1-piperazinecarboxylate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 735736
IUPAC navn tert-butyl-4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Farve Brun til hvid
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 230.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof