Få mere at vide
1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482368 25 g 25g
15462368 1 g 1g
15472368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15482368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55966.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 174855-57-3
Molekylær formel C16H22N2O3
Molekylvægt (g/mol) 290.363
MDL nummer MFCD05864664
InChI nøgle FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC navn tert-butyl 4-(2-formylphenyl)piperazine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 290.36
Procent renhed 97%