Få mere at vide
1-Boc-4-(2-chlorethyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15406167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406167 1 g 1g
15416167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33349.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248,751 g/mol
Ved direkte kondensation af chloralkylpiperazin, nitrogen sennep benzaldehyd og pyrrol anticancer aktivitet blev fundet til bel-7404 leverkræftceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ved direkte kondensation af chloralkylpiperazin, kvælstofsennepsbenzaldehyd og pyrrol blev der fundet
anticanceraktivitet til bel-7404 leverkræftceller.
Opløselighed Lidt opløselig (7,2
g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 208167-83-3
Molekylær formel C11H21ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.751
MDL nummer MFCD08443993
InChI nøgle MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC navn tert-butyl-4-(2-chlorethyl)piperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly Soluble (7.2g/L) (25°C).
Formel vægt 248.76
Procent renhed 97%