Få mere at vide
1-Boc-3-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
| CAS | 101385-93-7 |
| Molekylær formel | C9 H15 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vægt | 185.1052 |