Få mere at vide
1-Boc-3-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
I syntesen og antibakteriel evaluering af en ny serie af rifabutin-lignende spirorifamyciner anvendes 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ny serie af rifabutin-lignende spirorifamyciner anvendes 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | 34°C to 38°C |
| Mængde | 10 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 185.22 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Boc-3-pyrrolidinone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-3-pyrrolidinone