Få mere at vide
1-Boc-3-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471680
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471680 1 g 1g
11481680 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471680 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27023.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
I syntesen og antibakteriel evaluering af en ny serie af rifabutin-lignende spirorifamyciner anvendes 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser I syntesen og antibakteriel evaluering af en
ny serie af rifabutin-lignende spirorifamyciner anvendes 1-Boc-3-pyrrolidinon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101385-93-7
Molekylær formel C9H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 185.223
MDL nummer MFCD01631194
InChI nøgle JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
IUPAC navn tert-butyl-3-oxopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-pyrrolidinone
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 185.22
Procent renhed 97%