Få mere at vide
1-Boc-3-oxopiperazine, 98%
Artikelnummer. 11307399
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307399 1 g 1g
11317399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27823.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76003-29-7
Molekylær formel C9H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 200.238
MDL nummer MFCD02181069
InChI nøgle FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
IUPAC navn tert-butyl-3-oxopiperazin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-oxopiperazine
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Mængde 1 g
Formel vægt 200.23
Procent renhed 98%