Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine, 97%
Artikelnummer. 15479567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479567 5 g 5g
15489567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52809.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120737-59-9 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120737-59-9
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD03001706
InChI nøgle FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
PubChem CID 2756810
IUPAC navn tert-butyl-3-methylpiperazin-1-carboxylat
SMIL CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Mængde 5 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%