Få mere at vide
1-Boc-3-methylazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493958
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493958 500 mg 500mg
15483958 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57496.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1314984-00-3 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314984-00-3
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD17016080
InChI nøgle UENGYBYGCXKNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-ethynylazetidine, 3-ethynyl-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-ethynyl-azetidine, tert-butyl3-ethynylazetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethynyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 54349237
IUPAC navn tert-butyl-3-ethynylazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-methylazetidine
Mængde 500 mg
Beilstein 15408998
Formel vægt 171.24
Procent renhed 95%