Få mere at vide
1-BOC-3-methylaminopyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15525936 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15525936 5 g 5g
15515936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15525936 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456830050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 454712-26-6
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.28
InChI nøgle OKUCEQDKBKYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-methylaminopyrrolidine, tert-butyl 3-methylamino pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino-pyrrolidine, 1-boc-3-methylamino pyrrolidine, 3-methylamino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, s-1-boc-3-methylamino pyrrolidine, pubchem11215, acmc-1aqtj, acmc-20a85z
PubChem CID 45089533
IUPAC navn tert-butyl 3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 200.28
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.