Få mere at vide
1-Boc-3-(methylamino)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469507 1 g 1g
15479507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52773.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 392331-89-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 392331-89-4
Molekylær formel C11H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
MDL nummer MFCD04114980,MFCD09752963
InChI nøgle XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-3-methylaminopiperidine, tert-butyl 3-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylaminopieridine, n-boc-3-methylamino piperidine, 1-n-boc-3-methylaminopiperidine, 1-boc-3-methykaminopiperidine, n-boc-3-methylaminopiperidine, 3-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-methylamino piperidine, 3-methylamino piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 17750458
IUPAC navn tert-butyl-3-(methylamino)piperidin-1-carboxylat
SMIL CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Kogepunkt 95°C to 99°C (0.6 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%