Få mere at vide
1-Boc-3-(methylamino)azetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474338
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474338 1 g 1g
15484338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57951.03
Request Bulk or Custom Format
1-Boc-3-(methylamino)azetidin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-3-(methylamino)azetidin anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454703-20-9
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.255
MDL nummer MFCD08752496
InChI nøgle CHRBSEYIEDTNSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-methylamino azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino azetidine, 1-n-boc-3-methylamino azetidine, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-methylamino azetidine, 1-boc-3-methylaminoazetidine, 1-azetidinecarboxylicacid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-boc-3-methylaminoazatidine, 1-boc-3-methyl amino azatidine hydrochloride, 3-methylamino-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 23153172
IUPAC navn tert-butyl-3-(methylamino)azetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(methylamino)azetidine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 186.25
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%