Få mere at vide
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7038518
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
Artikelnummer. 15423968
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H57500.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253176-94-2
Molekylær formel C9H16INO2
Molekylvægt (g/mol) 297.14
MDL nummer MFCD09951816
InChI nøgle CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
IUPAC navn tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formel vægt 297.13
Procent renhed 95%