Få mere at vide
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423968
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423968 250 mg 250mg
15433968 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57500.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253176-94-2
Molekylær formel C9H16INO2
Molekylvægt (g/mol) 297.14
MDL nummer MFCD09951816
InChI nøgle CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
IUPAC navn tert-butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formel vægt 297.13
Procent renhed 95%