Få mere at vide
1-Boc-3-iodoazetidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409307
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409307 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15409307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser 1-Boc
-3-iodoazetidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Molekylær formel C8H14INO2
MDL nummer MFCD09752821
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
InChI nøgle XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
IUPAC navn tert-butyl-3-iodoazetidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 283.11
PubChem CID 11000522
Formel vægt 283.11
Procent renhed 97%