Få mere at vide
1-Boc-3-iodoazetidin, 97 %, Thermo Scientific™
Descrizione
1-Boc-3-iodoazetidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
-3-iodoazetidin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-3-iodoazetidine |
| CAS | 254454-54-1 |
| Molekylær formel | C8H14INO2 |
| MDL nummer | MFCD09752821 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Synonym | 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| InChI nøgle | XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)I |
| IUPAC navn | tert-butyl-3-iodoazetidin-1-carboxylat |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.