Få mere at vide
1-BOC-3-iodoazetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289626 1 g 1g
15279726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452080010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254454-54-1
Molekylær formel C8H14INO2
Molekylvægt (g/mol) 283.11
MDL nummer MFCD09752821
InChI nøgle XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
PubChem CID 11000522
IUPAC navn tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-3-iodoazetidine
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 283.1
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-3-iodoazetidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.