Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442130
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442130 25 g 25g
11432130 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28750.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103057-44-9 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103057-44-9
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.239
MDL nummer MFCD04038535
InChI nøgle APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-boc-3-pyrrolidinol, n-boc-3-hydroxypyrrolidine, n-boc-3-pyrrolidinol, 1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-hydroxypyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 4416939
IUPAC navn tert-butyl-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Mængde 25 g
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%