Få mere at vide
1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97%
Artikelnummer. 11348546
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348546 5 g 5g
11338546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17600.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 85275-45-2 | C10H19NO3 | 201,266 g/mol
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et farmaceutisk
mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Sørg for ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85275-45-2
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.266
MDL nummer MFCD02093938
InChI nøgle UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypiperidine, 1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, 1-boc-3-hydroxy-piperidine, n-boc-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxypiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy piperidine, boc-3-hydroxypiperidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxy piperidine, 3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545699
IUPAC navn tert-butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-hydroxypiperidine
Smeltepunkt 66 °C til 70 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4180859
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%