Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine, 97%
Artikelnummer. 15429527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429527 5 g 5g
15439527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52784.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(± )-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin anvendes som en reaktant til syntese af Pim-1-hæmmere, Vasopressin1b-receptorantagonister, CXCR4-antagonister som anti-HIV-midler, Amide CCR5-antagonist, PSSRI-baserede hæmmere af S. aureus-pumpe H-receptorer og G efflux-receptorer. antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin bruges som en reaktant til syntese af Pim-1-hæmmere, Vasopressin1b-receptorantagonister, CXCR4-antagonister som anti-HIV-midler, Amide CCR5-antagonist, PSSRI-baserede hæmmere af S effluxuspumpe multi-stofreceptorer og S efHrug-receptorer. antagonister.
Opløselighed Opløseligt i methanol og dimethylformamid
(DMF).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116574-71-1
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.293
MDL nummer MFCD03094733
InChI nøgle OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
PubChem CID 2763851
IUPAC navn tert-butyl-3-(hydroxymethyl)piperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF).
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%