Få mere at vide
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429337
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429337 1 g 1g
15449915 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52577.03
Request Bulk or Custom Format
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 224779-27-5
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD04972246
InChI nøgle NICJOYHYEDFTIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 3-hydroxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc protected, tert-butyl 5,6-dihydro-5-hydroxypyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine
PubChem CID 17750131
IUPAC navn tert-butyl-3-hydroxy-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Mængde 1 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%