Få mere at vide
1-Boc-3-fluor-4-pyrrolidinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413607 250 mg 250mg
11446150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27082.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 845894-03-3 | C9H14FNO3 | 203.21 g/mol
1-Boc-3-fluor-4-pyrrolidinon anvendes som mellemprodukt til fremstilling af forskellige stoffer såsom lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-3-fluor-4-pyrrolidinon anvendes som mellemprodukt til fremstilling af forskellige stoffer såsom lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 845894-03-3
Molekylær formel C9H14FNO3
Molekylvægt (g/mol) 203.21
MDL nummer MFCD08274459
InChI nøgle HPHVNLXMQXEDFX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone, boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-fluoro-3-pyrrolidinone, n-t-boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, tert-butyl3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
PubChem CID 45158916
IUPAC navn tert-butyl-3-fluor-4-oxopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.22