Få mere at vide
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466057
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466057 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15466057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33244.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
CAS 211108-50-8
Smeltepunkt 88°C to 90°C
Molekylær formel C10H16FNO3
MDL nummer MFCD10566554
Mængde 250 mg
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
InChI nøgle JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
IUPAC navn tert-butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 217.24
PubChem CID 10560711
Formel vægt 217.24
Procent renhed 95%