Få mere at vide
1-Boc-3-(ethylamino)azetidine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494328
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494328 1 g 1g
15404338 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57941.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454703-23-2
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD11520619
InChI nøgle ZXVCULTZOWFSRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-ethylamino azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-ethylamino azetidine, 1-boc-3-ethylaminoazetidine, 1-n-boc-3-ethylamino azetidine, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dim, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethylamino-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci
PubChem CID 45089534
IUPAC navn tert-butyl-3-(ethylamino)azetidin-1-carboxylat
SMIL CCNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(ethylamino)azetidine
Mængde 1 g
Formel vægt 200.28
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 95%