Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine, 95%
Artikelnummer. 15473618
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473618 5 g 5g
15483618 250 mg 250mg
15463618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57071.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
(± )-1-Boc-3-bromopyrrolidin anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(± )-1-Boc-3-bromopyrrolidin anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 939793-16-5
Molekylær formel C9H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.14
MDL nummer MFCD08752478
InChI nøgle QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
IUPAC navn tert-butyl-3-brompyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Smeltepunkt 45°C to 53°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Synonym n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 250.14
Procent renhed 95%