Få mere at vide
1-Boc-3-bromomethylazetidin, TRC
Codice prodotto. 30344518
Cambia vista
Click to view available options
Mængde:
1 g
Codice prodotto. Mængde
30344518 1 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30344518 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2010451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Molekylær formel C9H16BrNO2
Mængde 1 g
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
IUPAC navn tert-butyl 3-(bromomethyl)azetidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 250.13
Formel vægt 249.0364
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.