Få mere at vide
1-Boc-3-bromomethylazetidin, TRC
Artikelnummer. 30344825
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30344825 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30344825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB201045500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Molekylær formel C9H16BrNO2
Mængde 500 mg
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
IUPAC navn tert-butyl 3-(bromomethyl)azetidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 250.13
Formel vægt 249.0364