Få mere at vide
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidin, 95%
Beskrivelse
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand ved
25 C, 0,83 °g/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløselig i vand ved 25 °C, 0,83 g/L. |
| Formel vægt | 250.13 |
| Procent renhed | 95% |