Få mere at vide
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidin, 95%
Artikelnummer. 15443958
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443958 250 mg 250mg
15453958 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57492.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250,14 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand ved
25 C, 0,83 °g/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253176-93-1
Molekylær formel C9H16BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 250.14
MDL nummer MFCD16556174
InChI nøgle PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 53350331
IUPAC navn tert-butyl-3-(brommethyl)azetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water at 25°C,0.83g/L.
Formel vægt 250.13
Procent renhed 95%