Få mere at vide
1-BOC-3-Azetidinone, 97%
Artikelnummer. 11995431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11995431 1 g 1g
11915441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 398489-26-4 | C8H13NO3 | 171.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 398489-26-4
Molekylær formel C8H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD01861741
InChI nøgle VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC navn tert-butyl-3-oxoazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-3-Azetidinone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 52°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver